TES (2 - (Tris (idrossimetil) metilammino) acido etan-1-solfonico)
Nome del fornitore: Roth Carl
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7365-44-8
:
Formula:C₆H₁₅NO₆S
Numero MDL:MFCD00007532
:229.25 g/mol
EINECS:230-906-3
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Frequently Bought Together