Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Marketsource
Nome del fornitore:   COMBI-BLOCKS
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Nome del fornitore:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certificates
2-Fluoro-6-methoxypyridine
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:116241-61-3
  • Formula:C₆H₆FNO
  • Numero MDL:MFCD09998161
  • Molecular Weight:127.12 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource