VWR®, Bagno Coliform con controller per temperatura MX
Catalog # 462-0214
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Potenza di riscaldamento:1,1 kW
- Range di temperatura:RT* +10... 135 °C
- Capacità:28 L
- L×P×A:546×353×457 mm
- Bagno L×P×A:328×300×210 mm
- Conf:1
- Cost. temp.:±0,07
- Tipo:MX28C135
Specifications
About this item
Bagno in acciaio inox con controller di temperatura MX intuitivo, con tre pulsanti di controllo e comandi a schermo. Progettato appositamente per la produzione di terreni di coltura microbiologica. Il controller bridge in DuraTop™ resistente agli agenti chimici può essere rimosso facilmente per pulire la vasca. Il bagno ha un'apertura con coperchio per una bobina di raffreddamento opzionale, ideale per valori di impostazione prossimi alla temperatura ambiente.
- Ampio display LCD EasyView™ con allarme o icone di guasto e comandi e menu in inglese
- Limiti di alta/bassa temperatura e allarmi di basso livello del liquido regolabili dall'utente
- Pompa premente a una velocità
- Protezione integrale della pompa e della serpentina di riscaldamento
- Calibrazione a un punto
A norma DIN 12876-1, classe di sicurezza I.
Capacità massima della pompa:
11,9 L/min, 120 mbar.
* RT = temperatura ambiente
Delivery: Fornito con coperchio del bagno trasparente incernierato.