ContactUsLinkComponent
Cicloesanone, MDB
Cicloesanone, MDB
  HACH1403332
 :  Hach
 :  
undefined
Cicloesanone, MDB
  HACH1403332
 :  Hach
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle
  • Conf:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
 : Pimelic Ketone
 :
 :98.14 g/mol
 :43
 :203-631-1
 :1915
 :01-2119453616-35
 :GHS02
 :GHS07
 :Ambiente
 :108-94-1
 :C₆H₁₀(=O)
 :MFCD00001625
 :155.6
 :–31 °C
 :0.9478 g/cm³ (20 °C)
 :3 III
 :13,02755