Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-α-Pinene
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-α-Pinene
Nome del fornitore:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-α-Pinene
Nome del fornitore:  Merck
Certificates
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-α-Pinene
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-α-Pinene
2 varianti
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS02, GHS07, GHS09
Caution: P210 - P233 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 80599-1ML
  • 80599-5ML
  • M-Clarity quality level:
  • MQ100
  • MQ100
  • Synonym(s):
  • (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene; (1S,5S)-2-Pinene
  • (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene; (1S,5S)-2-Pinene
  • Densità:
  • 0,858 g/ml at 20 °C (lit.)
  • 0,858 g/ml at 20 °C (lit.)
  • CAS No.:
  • 7785-26-4
  • 7785-26-4
  • N. MDL:
  • MFCD00064145
  • MFCD00064145
  • Peso molecolare:
  • 136,23
  • 136,23
  • Punto di ebollizione:
  • 156 - 158 °C (lit.)
  • 156 - 158 °C (lit.)
  • Descrizione classe di pericolo:
  • H226 - H302 - H304 - H315 - H410
  • H226 - H302 - H304 - H315 - H410
  • Punto di infiammabilità:
  • 31,3 °C
  • 31,3 °C
  • Condizioni di spedizione:
  • STD
  • STD
  • Condizioni di conservazione:
  • 2…8 °C
  • 2…8 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Standard
    Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 80599-1ML
    (−)-α-Pinene
    (−)-α-Pinene
    Analytical standard
    bottiglia in vetro
    1 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 75.80
    SFr. 75.80
    1 * 1 mL
       SFr. 75.80
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    80599-1ML
    M-Clarity quality level
    MQ100
    Synonym(s)
    (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene; (1S,5S)-2-Pinene
    Densità
    0,858 g/ml at 20 °C (lit.)
    CAS No.
    7785-26-4
    N. MDL
    MFCD00064145
    Peso molecolare
    136,23
    Punto di ebollizione
    156 - 158 °C (lit.)
    Descrizione classe di pericolo
    H226 - H302 - H304 - H315 - H410
    Punto di infiammabilità
    31,3 °C
    Condizioni di spedizione
    STD
    Condizioni di conservazione
    2…8 °C
  • 80599-5ML
    (−)-α-Pinene
    (−)-α-Pinene
    Analytical standard
    bottiglia in vetro
    5 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - SFr. 317.00
    SFr. 317.00
    1 * 5 mL
       SFr. 317.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    80599-5ML
    M-Clarity quality level
    MQ100
    Synonym(s)
    (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene; (1S,5S)-2-Pinene
    Densità
    0,858 g/ml at 20 °C (lit.)
    CAS No.
    7785-26-4
    N. MDL
    MFCD00064145
    Peso molecolare
    136,23
    Punto di ebollizione
    156 - 158 °C (lit.)
    Descrizione classe di pericolo
    H226 - H302 - H304 - H315 - H410
    Punto di infiammabilità
    31,3 °C
    Condizioni di spedizione
    STD
    Condizioni di conservazione
    2…8 °C