ContactUsLinkComponent
Ashless quantitative filter papers
Ashless quantitative filter papers
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Certificates
undefined
Ashless quantitative filter papers
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-6049
  • 512-6029
  • 512-6002
  • 512-6172
  • Grado:
  • 00R
  • 00K
  • 00H
  • 005
  • Peso:
  • 90 g/m²
  • 80 g/m²
  • 80 g/m²
  • 130 g/m²
  • Ritenzione delle particelle:
  • >10 µm
  • 5 - 6 µm
  • 1 - 2 µm
  • >20 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 120 s (Herzberg)
  • 375 s (Herzberg)
  • 1500 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • Contenuto di cenere:
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together