Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste bin, B1, Tork® Elevation
Waste bin, B1, Tork® Elevation
bianco, 50 L, 389×289×629 mm
Codice catalogo 115-1689
Nome del fornitore:   Essity
Waste bin, B1, Tork® Elevation
Codice catalogo 115-1689
Nome del fornitore:  Essity
Waste bin, B1, Tork® Elevation
Waste bin, B1, Tork® Elevation
bianco, 50 L, 389×289×629 mm
Price
SFr. 163.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This plastic waste bin can be placed on the ground or wall-mounted. Thanks to its modern design and its optional lid it ensures a neat and clean appearance.
  • Intuitive loading for easier maintenance
  • Easy opening
  • Optional lid with soft closing: Hygienic and safe solution
Specifiche
  • Capacità:
    50 L
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    389×289×629 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lid, White, 241×13×307 mm
    Lid, White, 241×13×307 mm
    115-1619
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 33.70