Specifications
- Per:Citocentrifuga Shandon Cytospin® 4
- Conf:480
Specifications
About this item
L'imbuto CytoSep™ MEGA rappresenta un metodo efficace, semplice ed economico per preparazioni su vetrino a strato sottile di alta qualità. Elimina la necessità di clip per vetrini in acciaio inossidabile, migliorando il flusso di lavoro del laboratorio. È destinato alla preparazione di volumi di campioni superiori. Questo imbuto di dimensioni maggiori può essere rimosso in modo rapido e semplice. L'ampia area rettangolare di deposizione cellulare da 22×14,75 mm (325 mm²) supporta un volume di campione (6 ml) a fino 12 volte superiore rispetto all'imbuto per citologia singolo CytoSep™. Consente preparazioni a strato sottile a un costo inferiore rispetto agli altri metodi su strato sottile. Le spirali, sapientemente posizionate, inibiscono la sedimentazione cellulare, per una deposizione uniforme delle cellule e preparazioni del vetrino di alta qualità. L'imbuto per citologia CytoSep™ MEGA e il relativo tappo riducono al minimo l'esposizione dell'utente a patogeni e il rischio di contaminazioni incrociate dei campioni. Possibilità di preparazioni sia fissate che essiccate all'aria.