Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Certificates
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
5 varianti
Product Details & Documents
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • GL 14
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.80
    SFr. 4.80
    1 * 1 ST
       SFr. 4.80
  • GL 18
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.80
    SFr. 5.80
    1 * 1 ST
       SFr. 5.80
  • GL 25
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 72.80
    SFr. 72.80
    1 * 10 ST
       SFr. 72.80
  • GL 32
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 109.00
    SFr. 109.00
    1 * 10 ST
       SFr. 109.00
  • GL 45
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 164.00
    SFr. 164.00
    1 * 10 ST
       SFr. 164.00