Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
Nome del fornitore:   BOCHEM
Funnels with short stem
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Funnels with short stem
6 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
  • Conical air tube
  • Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye (exeption 80 mm Ø) for easy storage.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Lunghezza asta
    Ø esterno stelo
    Ø esterno imbuto
    Disponibilità
    Price
  • 115 mm
    50 mm
    17 mm
    80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 31.30
    SFr. 31.30
    1 * 1 ST
       SFr. 31.30
  • 125 mm
    65 mm
    17 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 38.30
    SFr. 38.30
    1 * 1 ST
       SFr. 38.30
  • 145 mm
    80 mm
    17 mm
    120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 43.60
    SFr. 43.60
    1 * 1 ST
       SFr. 43.60
  • 190 mm
    90 mm
    27 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 56.20
    SFr. 56.20
    1 * 1 ST
       SFr. 56.20
  • 220 mm
    90 mm
    27 mm
    200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.40
    SFr. 67.40
    1 * 1 ST
       SFr. 67.40
  • 260 mm
    90 mm
    27 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 73.50
    SFr. 73.50
    1 * 1 ST
       SFr. 73.50
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 105 mm
    Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 105 mm
    BOCH8853
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 50 mm
    Metal sieve for funnel, copper/plastic, Ø 50 mm
    BOCH8851
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.40