Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, wide neck
Container, wide neck
Nome del fornitore:   BURKLE
Container, wide neck
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Container, wide neck
Container, wide neck
2 varianti
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Can be closed tightly
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Storage or transport container. For liquids, powders or granules.
Attenzione: Keep the container upright when transporting liquids.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø interno collo
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 5 L
    110 mm
    250 mm
    192 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 54.80 SFr.
    54.80 SFr.
    1 * 1 ST
       54.80 SFr.
  • 10 L
    110 mm
    325 mm
    232 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 76.20 SFr.
    76.20 SFr.
    1 * 1 ST
       76.20 SFr.