Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Microplates, 96-well
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Certificates
Microplates, 96-well
12 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • RATI6018221
  • RATI6018211
  • RATI6018111
  • RATI6018121
  • RATI6018311
  • RATI6018313
  • RATI6018321
  • RATI6018113
  • RATI6018213
  • RATI6018123
  • RATI6018223
  • RATI6018323
  • Modello:
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
  • Profilo del pozzetto:
  • Fondo piatto
  • Fondo piatto
  • Fondo tondo
  • Fondo tondo
  • Fondo a V
  • Fondo a V
  • Fondo a V
  • Fondo tondo
  • Fondo piatto
  • Fondo tondo
  • Fondo piatto
  • Fondo a V
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    N. di pozzetti
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • RATI6018221
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    traslucido
    96
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 100 ST
       SFr. 87.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018221
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo piatto
  • RATI6018211
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    trasparente
    96
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 100 ST
       SFr. 87.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018211
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo piatto
  • RATI6018111
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    trasparente
    96
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 100 ST
       SFr. 87.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018111
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo tondo
  • RATI6018121
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    traslucido
    96
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 100 ST
       SFr. 87.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018121
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo tondo
  • RATI6018311
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    trasparente
    96
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 100 ST
       SFr. 87.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018311
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo a V
  • RATI6018313
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    trasparente
    96
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018313
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo a V
  • RATI6018321
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    traslucido
    96
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 87.90
    SFr. 87.90
    1 * 100 ST
       SFr. 87.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018321
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo a V
  • RATI6018113
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    trasparente
    96
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018113
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo tondo
  • RATI6018213
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    trasparente
    96
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018213
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo piatto
  • RATI6018123
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    traslucido
    96
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018123
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo tondo
  • RATI6018223
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    traslucido
    96
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018223
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo piatto
  • RATI6018323
    Piastra a 96 pozzetti
    Piastra a 96 pozzetti
    traslucido
    96
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 100 ST
       SFr. 152.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RATI6018323
    Modello
    Piastre di microtitolazione, volume 300 μl
    Profilo del pozzetto
    Fondo a V