o-Xilene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:95-47-6
:
Formula:C₈H₁₀
Numero MDL:MFCD00008519
:106.17 g/mol
IndexMerck:12,10214
Punto di ebollizione:144 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–25 °C
Densità:0.88 g/cm³ (20 °C)
EINECS:202-422-2
UN:1307
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Punto di infiammabilità:30 °C (closed cup)
:GHS02
:GHS08
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:0.18 g/l (20 °C)
- Melting Point:-25 °C
- Molar Mass:106.17 g/mol
- Boiling Point:144.4 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:7 hPa (20 °C)
- Flash Point:30 °C
- Explosion Limit:1.0 - 7.6 %(V)
- Density:0.88 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:465 °C
- Evaporation Number:13.5
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottomsds_808697
Scheda di sicurezza
ProductPage_808697
Specifiche del prodotto
Frequently Bought Together