Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitro-o-xylene
3-Nitro-o-xylene
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
3-Nitro-o-xylene
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Certificates
3-Nitro-o-xylene
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
  • Numero CAS:83-41-0
  • Formula:C₈H₉NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007162
  • Molecular Weight:151.16 g/mol
  • Punto di ebollizione:245 °C (1013 hPa)
  • Densità:1,1402 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-474-3
  • UN:1665
  • ADR:6.1,II
  •  :Density: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifiche:
    Marketsource