Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetonitrile
Acetonitrile
bottiglia in vetro, 2,5 L
Catalog # XXXX412372000
Flammable
Irritant
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Supplier:   Chemicals
Acetonitrile
Catalog # XXXX412372000
Supplier:  Chemicals
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  75-05-8
Acetonitrile
Acetonitrile
bottiglia in vetro, 2,5 L
CAS Number:  75-05-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2,5 l
Product Details & Documents
Synonyms:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS Number:75-05-8
  • Formula:H₃CCN
  • MDL Number:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Merck Index:13,00071
  • Boiling Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–45,7 °C
  • Density:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:2 °C (coppa chiusa)
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    XXXX412372000
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifications