Fmoc-Pro-OH
Bottiglia di plastica, 25 g
Codice catalogo 04-12-1031-25
Nome del fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Fmoc-Pro-OH
Codice catalogo 04-12-1031-25
Nome del fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Numero CAS: 71989-31-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
- Numero CAS:71989-31-6
- Formula:C₂₀H₁₉NO₄
- Numero MDL:MFCD00037122
- Molecular Weight:337.38 g/mol
- EINECS:276-259-0
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:25 g