Orders LinkContactUsLinkComponent
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Pro-OH
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLEM64210608
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Fmoc-Pro-OH
Codice catalogo MOLEM64210608
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  71989-31-6
Fmoc-Pro-OH
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  71989-31-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
  • Numero CAS:71989-31-6
  • Formula:C₂₀H₁₉NO₄
  • Numero MDL:MFCD00037122
  • Molecular Weight:337.38 g/mol
  • EINECS:276-259-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g