Galactitol
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo MOLEM42994090
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Galactitol
Codice catalogo MOLEM42994090
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 608-66-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:608-66-2
- Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-165-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g