Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Citrulline
L(+)-Citrulline
100 µl
Codice catalogo CHMCAB5612
Nome del fornitore:   Chemicon
L(+)-Citrulline
Codice catalogo CHMCAB5612
Nome del fornitore:  Chemicon
Numero CAS:  372-75-8
L(+)-Citrulline
100 µl
Numero CAS:  372-75-8
Price
1 810.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Sinonimi:  H-Cit-OH
  • Numero CAS:372-75-8
  • Formula:C₆H₁₃N₃O₃
  • Numero MDL:MFCD00064397
  • Molecular Weight:175.19 g/mol
  • EINECS:206-759-6
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 µl
Specifiche