Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-DL-Pro-OH
Ac-DL-Pro-OH
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
Ac-DL-Pro-OH
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Acetyl-DL-Proline
  • Numero CAS:1074-79-9
  • Formula:C₇H₁₁NO₃
  • Numero MDL:MFCD00063230
  • Molecular Weight:157.17 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource