Orders LinkContactUsLinkComponent
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Pro-OH
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
Fmoc-Pro-OH
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
  • Numero CAS:71989-31-6
  • Formula:C₂₀H₁₉NO₄
  • Numero MDL:MFCD00037122
  • Molecular Weight:337.38 g/mol
  • EINECS:276-259-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 76.00
    SFr. 76.00
    1 * 25 g
       SFr. 76.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 114.50
    SFr. 114.50
    1 * 100 g
       SFr. 114.50
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 458.00
    SFr. 458.00
    1 * 500 g
       SFr. 458.00
    Specifiche:
    Marketsource