Orders LinkContactUsLinkComponent
Boc-D-Pro-OH
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
Boc-D-Pro-OH
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
  • Numero CAS:37784-17-1
  • Formula:C₁₀H₁₇NO₄
  • Numero MDL:MFCD00063226
  • Molecular Weight:215.25 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 5 g
       SFr. 153.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource