Galactitol ≥97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Sinonimi: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:608-66-2
- Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- IndexMerck:14,4332
- Punto di ebollizione:275…280 °C (1 mmHg)
- Punto di fusione:187…191 °C
- Densità:1,47
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-165-2
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 608-66-2 Molecular Formula: C6H14O6 Formula Weight: 182.17 Melting Point: 187-191° Boiling Point: 275-280°/1mm Merck Reference: 14,4332 MDL No.: MFCD00064288
Sinonimi: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numero CAS:608-66-2
- Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00064288
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- IndexMerck:14,4332
- Punto di ebollizione:275…280 °C (1 mmHg)
- Punto di fusione:187…191 °C
- Densità:1,47
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-165-2