Dispenser per sapone, Tork Elevation
Catalog # 115-1682
Supplier: Essity
Specifications
- Capacità:1000 ml
- Colore:nero
- Descrizione:Dispenser per sapone liquido
- L×P×A:112×114×291 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Questi dispenser per sapone liquido per le mani sono progettati per le cucine e per le docce.
La leva evita il contatto con la pelle in conformità con le norme igieniche vigenti.