Toluene ≥99%, GPR RECTAPUR® per anatomia patologica
28684.364
:
- Tipo di conf.:Bottiglie in HDPE fluorinato
- Conf:5 L
- Seq:5190
- Assay:Min. 99 %
- Boiling point:109 - 112 °C
- Density (20/4):0.865 - 0.868
- Benzene:Max. 0.02 %
- Evaporation residue:Max. 50 ppm
:108-88-3
:
:C₆H₅CH₃
:MFCD00008512
:92.14 g/mol
:13,09607
:110.6 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:0.867 g/cm³ (20 °C)
:4 °C
:Ambiente
:203-625-9
:1294
:3,II
:01-2119471310-51
:GHS02
:GHS08
:GHS07