Tapes, accession numbered
Nastro di identificazione, con stampigliatura personalizzata, Paper, nero su bianco, 13 mm×19 m
Codice catalogo TIMECNR-10
Nome del fornitore: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Colore:nero su bianco
- Descrizione:Nastro di identificazione, con stampigliatura personalizzata
- Dimensioni:13 mm×19 m
- Materiale:Paper