Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, Two-way
 :   BURKLE
Stopcocks, Two-way
 :  BURKLE
Stopcocks, Two-way
Stopcocks, Two-way
HDPE, natural.
  • Resistant to acids and chemicals
  • Pressure resistant up to 0,3 bar
  • Good temperature resistance
Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.
Product Family Options
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
  • 7 mm
    8 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
    SFr. 8.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8.00
  • 9 mm
    10 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.10
    SFr. 12.10
    1 * 1 ST
       SFr. 12.10
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.