Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, single way, DURAN®
Stopcocks, single way, DURAN®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Stopcocks, single way, DURAN®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Stopcocks, single way, DURAN®
Stopcocks, single way, DURAN®
8 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear, polished, without key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • For glass manipulators
Ungrounded, without key.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Rubinetto
    Disponibilità
    Price
  • 2 mm
    12,5 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 966.00
    SFr. 966.00
    1 * 50 ST
       SFr. 966.00
  • 2,5 mm
    14,5 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’050.00
    SFr. 1’050.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’050.00
  • 4 mm
    14,5 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’140.00
    SFr. 1’140.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’140.00
  • 4 mm
    18,8 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 610.00
    SFr. 610.00
    1 * 25 ST
       SFr. 610.00
  • 6 mm
    18,8 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 671.00
    SFr. 671.00
    1 * 25 ST
       SFr. 671.00
  • 6 mm
    21,5 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 5 ST
       SFr. 218.00
  • 8 mm
    24 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 282.00
    SFr. 282.00
    1 * 5 ST
       SFr. 282.00
  • 10 mm
    29,2 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 359.00
    SFr. 359.00
    1 * 5 ST
       SFr. 359.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.