Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell counter vials
Cell counter vials
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Cell counter vials
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Certificates
Cell counter vials
Cell counter vials
4 varianti
Product Details & Documents
Cell counter vials made of clear PS.
  • High-precision design for use with robotic analytical systems
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • RATI5515010
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    25,00 ml
    PS
    trasparente
    Yes
    50 vials/tray, 20 trays
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 151.00
  • RATI5515040
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    25,00 ml
    PS
    trasparente
    Yes
    250 vials/bag, 4 bags
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 129.00
    SFr. 129.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 129.00
  • RATI5515041
    Cell counter vial 1 without lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    Cell counter vial 1 without lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
    25,00 ml
    PS
    trasparente
    No
    250 vials/bag, 4 bags
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 81.50
    SFr. 81.50
    1 * 1.000 ST
       SFr. 81.50
  • RATI5515051
    Cell counter vial 2 without lid, for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®
    Cell counter vial 2 without lid, for cell counter systems with cylindrical containers, e.g. Al® and Linson®
    20,00 ml
    PS
    trasparente
    No
    1000 vials/bag
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 163.00
Closures
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Disponibilità
    Price
  • Lids for 25 ml cell counter vials, PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 45.20
    SFr. 45.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 45.20