Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, single way, DURAN®
Stopcocks, single way, DURAN®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Stopcocks, single way, DURAN®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Stopcocks, single way, DURAN®
Stopcocks, single way, DURAN®
2 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with hollow glass key and glass handle.
  • Replaceable NS keys
  • Screw thread retaining device
Straight bore.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Rubinetto
    Disponibilità
    Price
  • 2,5 mm
    14,5 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’990.00
    SFr. 1’990.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’990.00
  • 4 mm
    18,8 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 1’160.00
    SFr. 1’160.00
    1 * 25 ST
       SFr. 1’160.00