Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
Nome del fornitore:   Simport Scientific
Sample tubes
Nome del fornitore:  Simport Scientific
Certificates
Sample tubes
16 varianti
Product Details & Documents
PP, non toxic, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Smooth and uniform inner surface
  • Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
  • Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
Documents
Product Family Options
Tubes, not printed
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tipo di chiusura
    Taglia
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 212-9336
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    1,2 ml
    -
    12,5×43 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 216.00
    SFr. 216.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 216.00
  • 212-9338
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    2 ml
    -
    12,5×48 mm
    Round bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 202.00
    SFr. 202.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 202.00
  • 212-9337
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    2 ml
    -
    12,5×49 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 190.00
  • 212-9339
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    3 ml
    -
    12,5×72 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 306.00
  • 212-9341
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    4 ml
    -
    12,5×75 mm
    Round bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 302.00
    SFr. 302.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 302.00
  • 212-9340
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    4 ml
    -
    12,5×76 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 302.00
    SFr. 302.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 302.00
  • 212-9343
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    5 ml
    -
    12,5×92 mm
    Round bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 308.00
    SFr. 308.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 308.00
  • 212-9342
    With external thread, ungraduated
    With external thread, ungraduated
    5 ml
    -
    12,5×93 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 256.00
    SFr. 256.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 256.00
Tubes, graduated, white printed
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tipo di chiusura
    Taglia
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • SIMPT501-1ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    1,2 ml
    -
    12,5×43 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 343.00
    SFr. 343.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 343.00
  • SIMPT501-2TPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    2 ml
    -
    12,5×48 mm
    Round bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 343.00
    SFr. 343.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 343.00
  • SIMPT501-2ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    2 ml
    -
    12,5×49 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 343.00
    SFr. 343.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 343.00
  • SIMPT501-3ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    3 ml
    -
    12,5×72 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 385.00
    SFr. 385.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 385.00
  • SIMPT501-4TPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    4 ml
    -
    12,5×75 mm
    Round bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 388.00
    SFr. 388.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 388.00
  • SIMPT501-4ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    4 ml
    -
    12,5×76 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 388.00
    SFr. 388.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 388.00
  • SIMPT501-5TPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    5 ml
    -
    12,5×92 mm
    Round bottom
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 388.00
    SFr. 388.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 388.00
  • SIMPT501-5ATPR
    With external thread, graduated
    With external thread, graduated
    5 ml
    -
    12,5×93 mm
    Self standing
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 388.00
    SFr. 388.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 388.00
Caps
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Septum screw cap for sample tubes
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - SFr. 224.00
    SFr. 224.00
    1 * 250 ST
       SFr. 224.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 05
    Screw caps for sample tubes with external threads, natural
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 08
    Screw caps for sample tubes with external threads, white
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 04
    Screw caps for sample tubes with external threads, lilac
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 02
    Screw caps for sample tubes with external threads, dark green
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 07
    Screw caps for sample tubes with external threads, red
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 14
    Screw caps for sample tubes with external threads, natural
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 218.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 01
    Screw caps for sample tubes with external threads, blue
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 09
    Screw caps for sample tubes with external threads, yellow
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 03
    Screw caps for sample tubes with external threads, grey
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 06
    Screw caps for sample tubes with external threads, orange
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 118.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 10
    Screw caps for sample tubes with external threads, blue
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 176.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 12
    Screw caps for sample tubes with external threads, grey
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 176.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 17
    Screw caps for sample tubes with external threads, yellow
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 218.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 16
    Screw caps for sample tubes with external threads, white
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 218.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 13
    Screw caps for sample tubes with external threads, lilac
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 176.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 15
    Screw caps for sample tubes with external threads, red
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 218.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • 11
    Screw caps for sample tubes with external threads, dark green
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 176.00
    SFr. 176.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 176.00