Containers, multi-purpose, with screw caps
120 ml, Sterile, rosso, confezionati singolarmente, scatolone da 250
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Made of PP with red screw-cap.
- Multi-purpose
- Ideal for the clinical routine
- Good chemical and temperature resistance
Suitable for sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
Specifiche
- Confezione:confezionati singolarmente, scatolone da 250
- Tipo:Sterile
- Capacità:120 ml
- Seq:02
- Colore tappo:rosso