Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
Nome del fornitore:   RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Nome del fornitore:  RATIOLAB
Certificates
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
5 varianti
Product Details & Documents
PE.
  • Very tight seal due to two sealing rings
  • Available in natural and four more colors
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø inferiore
    Disponibilità
    Price
  • naturale
    11 - 12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1.000 ST
       26.20 SFr.
  • blu
    11 - 12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1.000 ST
       26.20 SFr.
  • verde
    11 - 12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1.000 ST
       26.20 SFr.
  • rosso
    11 - 12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1.000 ST
       26.20 SFr.
  • naturale
    16 - 17 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 26.20 SFr.
    26.20 SFr.
    1 * 1.000 ST
       26.20 SFr.