Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
Sample tubes
Nome del fornitore:   Simport Scientific
Sample tubes
Nome del fornitore:  Simport Scientific
Certificates
Sample tubes
5 varianti
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Withstand temperatures from −196 to 121 °C
  • Withstand centrifugation
  • Autoclavable
  • Non sterile
For storing and transporting biological material. Tube with internal threads. Caps are supplied with or without a silicone washer, to ensure a positive leakproof seal at all temperatures. A 1 1/4 turn of the cap is sufficient to seal the vial.
Since both closures and tubes are manufactured of the same material, they have the same coefficient of expansion to guarantee an equally secure seal both at room or at low temperatures. Round bottom tubes only can be centrifuged up to 14000xg.
Informazioni per l'ordine: Order caps separately.
Product Family Options
Tubes without screw caps
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • 2 ml
    12,5×49 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 148.00
    SFr. 148.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 148.00
  • 4 ml
    12,5×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 182.00
    SFr. 182.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 182.00
  • 4 ml
    12,5×72 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 197.00
    SFr. 197.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 197.00
  • 5 ml
    12,5×92 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 232.00
  • 1,2 ml
    12,5×43 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 127.00
    SFr. 127.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 127.00
Screw caps
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Screw caps with silicone washer
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 226.00
    SFr. 226.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 226.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Screw caps with silicone washer
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 226.00
    SFr. 226.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 226.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Screw caps with silicone washer
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 226.00
    SFr. 226.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 226.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Screw caps with silicone washer
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 226.00
    SFr. 226.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 226.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Screw caps with silicone washer
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 226.00
    SFr. 226.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 226.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Screw caps with silicone washer
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 226.00
    SFr. 226.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 226.00