Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Nitrotoluene
4-Nitrotoluene
Tossico
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   LGC Standards PROMOCHEM
4-Nitrotoluene
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:99-99-0
  • Formula:C₇H₇NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007366
  • Molecular Weight:137.14 g/mol
  • IndexMerck:12,06748
  • Punto di ebollizione:238,3 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:51 °C
  • Densità:1,39 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:106 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-808-0
  • UN:3446
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 538.00 SFr.
    538.00 SFr.
    1 * 1 ST
       538.00 SFr.
  • Bottiglia di vetro
    0,25 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 0,25 mg
    1 * 0,25 mg
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information