Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight or multi-way bore
Stopcocks, straight or multi-way bore
Nome del fornitore:   BURKLE
Stopcocks, straight or multi-way bore
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Stopcocks, straight or multi-way bore
Stopcocks, straight or multi-way bore
6 varianti
Product Details & Documents
PTFE.
  • Resistant to compression max. 1 bar
  • Vacuum suitable
  • Autoclavable
Documents
Product Family Options
2-way Valve
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 63.00 SFr.
    63.00 SFr.
    1 * 1 ST
       63.00 SFr.
  • 4 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 84.10 SFr.
    84.10 SFr.
    1 * 1 ST
       84.10 SFr.
  • 2 mm
    4,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 63.00 SFr.
    63.00 SFr.
    1 * 1 ST
       63.00 SFr.
3-way Valve
Informazioni sul prodotto
  • Ø foro
    Per tubo con Ø interno
    Disponibilità
    Price
  • 3 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 105.00 SFr.
    105.00 SFr.
    1 * 1 ST
       105.00 SFr.
  • 4 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 136.00 SFr.
    136.00 SFr.
    1 * 1 ST
       136.00 SFr.
  • 2 mm
    4,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 105.00 SFr.
    105.00 SFr.
    1 * 1 ST
       105.00 SFr.