ContactUsLinkComponent
Thermostatic baths for viscometers, CC®
Thermostatic baths for viscometers, CC®
Nome del fornitore:  HUBER
Certificati
undefined
Thermostatic baths for viscometers, CC®
Nome del fornitore:  HUBER
Specifiche
  • Catalog No:
  • HUBE2048.0001.01
  • HUBE2001.0006.01
  • Modello:
  • CC®-130A Visco 5
  • CC®-130A Visco 3
  • Capacità:
  • 30 L
  • 30 L
  • Potenza riscaldante:
  • 1,5 - 2,1 kW
  • 1,5 - 2,1 kW
  • Range di temperatura:
  • 28...100 °C
  • 28...100 °C
  • Stabilità della temperatura:
  • ±0,01 °C
  • ±0,01 °C
  • Posizioni del viscosimetro:
  • 3
  • 3
  • Bagno L×P×A:
  • Ø51 × 310 mm
  • 90×90×310 mm
  • Elettrico:
  • 200 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • 200 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • L×P×A:
  • 500×240×490 mm
  • 500×240×490 mm
  • Peso:
  • 14 kg
  • 11 kg