Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads, cross type
Double bossheads, cross type
Nome del fornitore:   BOCHEM
Double bossheads, cross type
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Double bossheads, cross type
Double bossheads, cross type
2 varianti
Product Details & Documents
Cross type double bossheads, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90 + 180°
  • With safety screw type 'heart' (M6)
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    per Ø asta
    Disponibilità
    Price
  • Acciaio inossidabile 18/10
    16,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 96.00
    SFr. 96.00
    1 * 1 ST
       SFr. 96.00
  • Ghisa
    16,5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 24.20
    SFr. 24.20
    1 * 1 ST
       SFr. 24.20