ContactUsLinkComponent
Panni, Twill Jean
 :  CONTEC
undefined
Panni, Twill Jean
 :  CONTEC
  • Catalog No:
  • CONTTJ-99
  • CONTTJ-1212
  • Grammatura:
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
  • Potere assorbente - estrinseco:
  • 300 ml/m²
  • 300 ml/m²
  • Potere assorbente - intrinseco:
  • 1,6 ml/g
  • 1,6 ml/g
  • Potere assorbente - velocità:
  • 1,5 s
  • 1,5 s
  • Fibre (>100 µm):
  • 98,00×10³/m²
  • 98,00×10³/m²
  • Formazione di particelle (>=0,5 µm):
  • 80,0 × 10⁶/m²
  • 80,0 × 10⁶/m²
  • Ioni - cloruro:
  • 10 ppm
  • 10 ppm
  • Ioni - sodio:
  • 105 ppm
  • 105 ppm
Frequently Bought Together