Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal bosshead
Universal bosshead
Alluminio, 13 mm
Codice catalogo BOCH5334
Nome del fornitore:   BOCHEM
Universal bosshead
Codice catalogo BOCH5334
Nome del fornitore:  BOCHEM
Universal bosshead
Universal bosshead
Alluminio, 13 mm
Price
19.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Universal aluminium bosshead with thumb screw (M8).
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 180 + 90°
Specifiche
  • Materiale:
    Alluminio
  • per Ø asta:
    13 mm