Bicchieri graduati con manico, in PP
Codice catalogo BURK7110-1000
Nome del fornitore: BURKLE
Codice del fornitore: 7110-1000
Login per disponibilità
Informazioni su questo articolo
PP, translucent.
- Shatterproof
- Autoclavable
- Good chemical resistance
With open handle. Beakers can be stacked and therefore save space during storage.
Frequently Bought Together