Contenitori campione, Pure
Scatola campione con coperchio di chiusura a tenuta.
- Contenitore campione a chiusura ermetica
- Con coperchio a scatto fissato, richiudibile verticalmente
- In PP, trasparente
Il coperchio può essere aperto con una mano e l’angolo della cerniera è di 90°. Liquido/condensa nel coperchio scorre in una scanalatura assorbente integrata nel coperchio, non si perde nulla e non può gocciolare nulla. La scatola è completamente a tenuta, non ha fessure ed è quindi facile da riempire e può essere svuotata senza residui. È autoclavabile e adatta al congelamento profondo.
:
:
Scatola campione con coperchio di chiusura a tenuta.
- Contenitore campione a chiusura ermetica
- Con coperchio a scatto fissato, richiudibile verticalmente
- In PP, trasparente
Il coperchio può essere aperto con una mano e l’angolo della cerniera è di 90°. Liquido/condensa nel coperchio scorre in una scanalatura assorbente integrata nel coperchio, non si perde nulla e non può gocciolare nulla. La scatola è completamente a tenuta, non ha fessure ed è quindi facile da riempire e può essere svuotata senza residui. È autoclavabile e adatta al congelamento profondo.
:
:
Product Family Options
- CapacitàDescrizioneØ estAltezza
- New ProductNew Product
- 50 mlCon area di etichettatura e graduazione31 mm78 mm1 * 1 ST0.70 SFr.