Panni per camera bianca StatZorb®
StatZorb® wipes, flat stacked, 230×230 mm, 150 panni per busta, 12 buste per confezione
115-3035
: CONTEC
The StatZorb wipe is made from polyester fabric combined with a conductive fibre knitted in a specially designed grid pattern that minimises 'hot spots'.
- Polyester fabric is extremely low in both particles and extractables
- Anti-static fabric is abrasion and chemical resistant
- Laser-cut edges seal particles at the wipe's edge
Le proprietà antistatiche sono uguali su entrambi i lati del panno. La resistività di superficie è 4,3×10⁷. Il tempo di decadimento statico è inferiore a 1,5 secondi.
Le salviette vengono lavate e confezionate in una camera bianca ISO Classe 4 per livelli molto bassi di particelle e fibre. Le salviette sono ideali per la pulizia a secco di componenti elettronici delicati e per la pulizia generale in aree sensibili alle scariche elettrostatiche. Sono anche adatti per l'uso nella produzione di unità disco o testine MR.
Suitable for use in ISO cleanroom Class 3 to 5 environments.
- Confezione:150 panni per busta, 12 buste per confezione
- Descrizione:StatZorb® wipes, flat stacked
- L×L:230×230 mm
- Cat. No.:115-3035
- Formazione di particelle (>=0,5 µm):33,6 × 10⁶/m²
- Estraibili - con acqua deionizzata:0,075 g/m²
- Potere assorbente - velocità:1 s
- Fibre (>100 µm):5,7×10³/m²
- Grammatura:135 g/m²
- Assorbenza:215 ml/m²
- Modello:StatZorb®
- Potere assorbente - intrinseco:1,6 ml/g
- Ioni - cloruro:9 ppm
- Estraibili - con alcool isopropilico:0,332 g/m²
- Ioni - sodio:12 ppm