Panni per camera bianca FoamZorb™
203×203 mm, 18 panni per busta, 56 buste per confezione
Codice catalogo 115-1860
Nome del fornitore: CONTEC
Vai a
Product Details & Documents
Questi panni in schiuma di poliuretano idrofilo sono progettati per l'uso in camera bianca e in altre applicazioni critiche. Combinano un elevato potere assorbente con livelli estremamente bassi di residui estraibili e particelle.
- Struttura a cellule aperte
- Ideali per la pulizia di schermi per litografia
- Ottimi per la raccolta di fuoriuscite e per applicazioni con solventi o soluzioni
I panni FoamZorb sono molto resistenti, anche da bagnati, e sono facili da usare per la pulizia perché non aderiscono alle superfici.
Adatti per camera bianca di Classe 100, M 3.5, ISO 5.
Spessore: 3,2 mm
Colore: bianco
Specifiche
- Confezione:18 panni per busta, 56 buste per confezione
- L×L:203×203 mm
- Cat. No.:115-1860
- Formazione di particelle (>=0,5 µm):9,0 × 10⁶/m²
- Estraibili - con acqua deionizzata:0,936 g/m²
- Modello:FoamZorb™
- Estraibili - con alcool isopropilico:0,360 g/m²