Acetofenone
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo PROOMM0237.01
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Acetofenone
Codice catalogo PROOMM0237.01
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 98-86-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- Numero CAS:98-86-2
- Formula:C₈H₈O
- Numero MDL:MFCD00008724
- Molecular Weight:120.15 g/mol
- IndexMerck:13,00074
- Punto di ebollizione:201,7 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:20 °C
- Densità:1,027 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:82 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-708-7
- UN:3334
- ADR:9,
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 mg