Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow meters
Nome del fornitore:   BURKLE
Flow meters
Nome del fornitore:  BURKLE
Certificates
Flow meters
3 varianti
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
  • Measurement by the turbine wheel principle
  • Can be calibrated depending on the medium
  • Different versions for many different applications
  • Automatic switch on when flow is recognized
  • Four resettable part ranges and one fixed total range
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Velocità del flusso
    Accuratezza
    Materiale
    Pressione
    Disponibilità
    Price
  • BURK5700-0111
    Flow meter for fuel oil, diesel, hydrochloric acid, sodium hydroxide with connector thread G 3/4"
    Flow meter for fuel oil, diesel, hydrochloric acid, sodium hydroxide with connector thread G 3/4"
    5 - 90 l/min
    ±1 %
    PP, Hastelloy C4, FKM
    max.4 bar
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’270.00
    SFr. 1’270.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’270.00
  • BURK5700-0121
    Flussometro per nafta, diesel, acido cloridrico, idrossido di sodio, ecc., con raccordo filettato G 1 1/4"
    Flussometro per nafta, diesel, acido cloridrico, idrossido di sodio, ecc., con raccordo filettato G 1 1/4"
    5 - 90 l/min
    ±1 %
    PP, Hastelloy C4, FKM
    max.4 bar
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’050.00
    SFr. 1’050.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’050.00
  • BURK5700-0141
    Flussometro per liquidi molto aggressivi, con raccordo filettato G 1 1/4"
    Flussometro per liquidi molto aggressivi, con raccordo filettato G 1 1/4"
    5 - 90 l/min
    ±1 %
    PVDF, Hastelloy C4, FKM
    max.4 bar
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’400.00