Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass cutters
Glass cutters
Nome del fornitore:   BOCHEM
Glass cutters
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Glass cutters
2 varianti
Product Details & Documents
Plastic handle with hardened metal blade.
  • Clean and precise cutting
  • Replaceable hardened metal blades
  • Easy to change blade
Length 180 mm, blade dimensions 40×18 mm.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BOCH12250
    Tagliavetro, completo
    Tagliavetro, completo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 98.80
    SFr. 98.80
    1 * 1 ST
       SFr. 98.80
  • BOCH12251
    Replacement hard metal blade
    Replacement hard metal blade
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 73.40
    SFr. 73.40
    1 * 1 ST
       SFr. 73.40