Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
Nome del fornitore:   Simport Scientific
Cryostorage boxes, Cryostore™
Nome del fornitore:  Simport Scientific
Certificates
Cryostorage boxes, Cryostore™
Cryostorage boxes, Cryostore™
7 varianti
Product Details & Documents
PC, coloured.
  • Writable surfaces
  • Available with four colours
  • Printed with squared numbers
  • Transparent cover allows to see the content of the box
These durable cryogenic storage boxes are designed to be used at temperatures between −196 °C and +121 °C. It can accommodate around 42×T310-10A Cryovials®.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Scomparti
    Per
    Colore
    Esterno L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 5×5
    1 - 2 ml cryotubes
    blu
    76×76×52 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 8 ST
    1 * 8 ST - 77.60 SFr.
    77.60 SFr.
    1 * 8 ST
       77.60 SFr.
  • 9×9
    3 - 4 ml cryotubes
    blu
    133×133×81 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 154.00 SFr.
    154.00 SFr.
    1 * 6 ST
       154.00 SFr.
  • 7×6
    10 ml cryotubes
    blu
    133×133×95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 215.00 SFr.
    215.00 SFr.
    1 * 10 ST
       215.00 SFr.
  • 7×6
    10 ml cryotubes
    verde
    133×133×95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 215.00 SFr.
    215.00 SFr.
    1 * 10 ST
       215.00 SFr.
  • 7×6
    10 ml cryotubes
    rosso
    133×133×95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 215.00 SFr.
    215.00 SFr.
    1 * 10 ST
       215.00 SFr.
  • 7×6
    10 ml cryotubes
    giallo
    133×133×95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 215.00 SFr.
    215.00 SFr.
    1 * 10 ST
       215.00 SFr.
  • 9×9
    3 - 5 ml cryotubes
    blu
    133×133×95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 129.00 SFr.
    129.00 SFr.
    1 * 5 ST
       129.00 SFr.
  • Discontinued
  • Discontinued