Miscelatore Vortex multiprovetta, V-32
Miscelatore Vortex multiprovetta V-32
Codice catalogo 444-0939
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Miscelatore Vortex multiprovetta, V-32
Codice catalogo 444-0939
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Vai a
Product Details & Documents
Versatile mixer multi-tubi vortex per vigorosa risospensione delle cellule o pellets chimici in un massimo di 32 tubi (16 × 1,5 ml, 8 × 0,5 ml e 8 × 0,2 ml), con la possibilità di miscelare singoli tubi fino a 15 ml. Le applicazioni tipiche comprendono agitazione vigorosa e ri-sospensione di cellule e pellet batteriche e micotiche, metabolita e l'enzima operazioni di estrazione e vari DNA come deproteinizzazione di DNA / complessi proteici e la purificazione di peso molecolare frammenti bassi DNA / RNA.
- Facile da usare - il funzionamento continuo o toccare e pomello velocità impostata da 500 a 3000 giri al minuto
- Orbit: 2 mm
- design robusto compatto più potente motore offre prestazioni tranquillo e coerente
- ventose in gomma impediscono l'unità da 'camminare' ed anche assorbono le vibrazioni
Informazioni per l'ordine: Fornito con universale piattaforma a 32-posto e pedana piatta per singolo miscelazione tubo.
Specifiche
- Descrizione:Miscelatore Vortex multiprovetta V-32
- Cat. No.:444-0939
- Ampiezza di agitazione:2 mm
- Velocità:500 - 3000 min⁻¹
- Peso:1,5 kg
- Modello:V-32
- Capacità max.:Fino a 32 provette: 16 da 1,5 ml + 8 da 0,5 ml + 8 da 0,2 ml
- L×P×A:120×180×100 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Piattaforma universale di ricambio per provette da 32 posizioniPiattaforma universale di ricambio per provette da 32 posizioni444-103332 Provette in totale: 16 da 1,5 ml + 8 da 0,5 ml + 8 da 0,2 ml; oppure 1 da 15 mlLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 77.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Piattaforma universale per provette da 6 posizioniPiattaforma universale per provette da 6 posizioni444-10346 Provette da 10 ml, Ø 15 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 69.90