Stand for three pipettes
Supporto per 3 pipettatori, trasparente, trasparente
Codice catalogo KART1315
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Transparent plastic holder for three Kartell micropipettes (Pluripet, Pluripet II, Fixopet, Labo!x) or pipettes from other brands.
- Robust, easy to clean
- Great stability thanks to the wide base
- Sterilisable with radiation
Specifiche
- Colore:trasparente
- Descrizione:Supporto per 3 pipettatori, trasparente